Heptadécanal ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAH1295-1GEA 241 EUR InStock
TCIAH1295-1G
Heptadécanal ≥97.0% (par GC)
Heptadécanal
Formule: C₁₇H₃₄O
MW: 254,46 g/mol
Point d'ébullition: 318°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04034658
Numéro CAS: 629-90-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/12/51/28971251.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 34.0 to 39.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité