5-Méthyl-2-furaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Methylfurfural, 5-Methyl-2-Furaldehyde
M0254-25ML M0254-500ML
TCIAM0254-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0254-25ML TCIAM0254-500ML
5-Méthyl-2-furaldéhyde ≥98.0% (par GC)
5-Méthyl-2-furaldéhyde
Formule: C₆H₆O₂
MW: 110,11 g/mol
Point d'ébullition: 187°C
Densité: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 72°C
Numéro MDL: MFCD00003232
Numéro CAS: 620-02-0
EINECS: 210-622-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9e508c86b3994b5a4e84399a78331e45165d9b55&vid=9e508c86b3994b5a4e84399a78331e45165d9b55&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité