3-Cyanobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C0429-25G C0429-5G
TCIAC0429-25GEA 255 EUR InStock
TCIAC0429-25G TCIAC0429-5G
3-Cyanobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
3-Cyanobenzaldéhyde
Formule: C₈H₅NO
MW: 131,13 g/mol
Point d'ébullition: 210°C
Point de fusion: 77…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003344
Numéro CAS: 24964-64-5
EINECS: 246-549-1
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f87b1e2be6f9ac65a9c3635250b6f807ec49a55&vid=4f87b1e2be6f9ac65a9c3635250b6f807ec49a55&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 77.0 to 80.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité