α-Chloro-p-éthyltoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-(Chloromethyl)-4-ethylbenzene, α-Chloro-p-ethyltoulene, 4-Ethylbenzyl chloride
E0738-25G E0738-5G
TCIAE0738-25GEA 168 EUR InStock
TCIAE0738-25G TCIAE0738-5G
α-Chloro-p-éthyltoluène ≥98.0% (par GC)
α-Chloro-p-éthyltoluène
Formule: C₉H₁₁Cl
MW: 154,64 g/mol
Point d'ébullition: 111°C
Numéro MDL: MFCD00039357
Numéro CAS: 1467-05-6
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=14d9b609e842ee358fcf9c04064fbb6c446db071&vid=14d9b609e842ee358fcf9c04064fbb6c446db071&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité