Chlorure de 2,4,6-triméthylbenzyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: α-2-Chloroisodurene, α-Chloro-1,2,4,6-tetramethylbenzene, α2-Chloroisodurene, alpha-2-Chloroisodurene, 1-(Chloromethyl)-2,4,6-trimethylbenzene
T1763-25G T1763-5G
TCIAT1763-25GEA 114 EUR InStock
TCIAT1763-25G TCIAT1763-5G
Chlorure de 2,4,6-triméthylbenzyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 2,4,6-triméthylbenzyle
Formule: C₁₀H₁₃Cl
MW: 168,67 g/mol
Point d'ébullition: 119°C
Point de fusion: 34…38 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000901
Numéro CAS: 1585-16-6
EINECS: 216-440-3
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02e63d3d03909e973d4f2b71243fb6a45c6c4947&vid=02e63d3d03909e973d4f2b71243fb6a45c6c4947&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 36.0 to 42.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité