Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hexachlorodisilane ≥98.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger

H1028-25G H1028-5G
TCIAH1028-25GEA 360 EUR InStock
TCIAH1028-25G TCIAH1028-5G
Hexachlorodisilane ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Hexachlorodisilane


Formule: Cl₆Si₂
MW: 268,89 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011599
Numéro CAS: 13465-77-5
EINECS: 236-704-1
ONU: 2987
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9e0235e4e7ab66a0774819b1f93ddb82e985f9f&vid=a9e0235e4e7ab66a0774819b1f93ddb82e985f9f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité