4,4'-DDE ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: p,p'-DDE2,2-Di(p-chlorophényl)-1,1-dichloroéthylene2,2-Di(4-chlorophényl)-1,1-dichloroéthylene2,2-Bis(4-chlorophényl)-1,1-dichloroéthylene2,2,p,p'-Tétrachlorovinylidenebisbenzene2,2-Bis(p-chlorophényl)-1,1-dichloroéthylene
TCIAB0133-5GEA 402 EUR InStock
TCIAB0133-5G TCIAB0133-1G
4,4'-DDE ≥99.0% (par GC)
4,4'-DDE
Formule: C₁₄H₈Cl₄
MW: 318,03 g/mol
Point de fusion: 88…90 °C
Numéro MDL: MFCD00000837
Numéro CAS: 72-55-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/22/85/28932285.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 88.0 to 90.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité