Dichloro(diméthyl)silane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D0358-25ML D0358-500ML D0358-100ML
TCIAD0358-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0358-25ML TCIAD0358-500ML TCIAD0358-100ML
Dichloro(diméthyl)silane ≥98.0% (par GC)
Dichloro(diméthyl)silane
Formule: C₂H₆Cl₂Si
Point d'ébullition: 70°C
Point de fusion: –76 °C
Densité: 1,0745 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -7°C
Numéro MDL: MFCD00000491
Numéro CAS: 75-78-5
EINECS: 200-901-0
ONU: 1162
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119437250-51
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35035e0b371238b307a42c4b443a96c981e877a1&vid=35035e0b371238b307a42c4b443a96c981e877a1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité