Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chlorure de fentine ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Etain triphényle chlorureChlorotriphénylstannaneTriphénylétain chlorureChlorure de triphénylétain

TCIAT0447-5GEA 44 EUR InStock
TCIAT0447-5G
Chlorure de fentine ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure de fentine


Formule: C₁₈H₁₅ClSn
MW: 385,48 g/mol
Point de fusion: 102…105 °C
Numéro MDL: MFCD00000519
Numéro CAS: 639-58-7
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/47/09/28994709.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
Melting point 103.0 to 106.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité