5-Chloroindole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C1107-25G C1107-5G
TCIAC1107-25GEA 116 EUR InStock
TCIAC1107-25G TCIAC1107-5G
5-Chloroindole ≥98.0% (par GC)
5-Chloroindole
Formule: C₈H₆ClN
Point d'ébullition: 130°C
Point de fusion: 71…72 °C
Numéro MDL: MFCD00005672
Numéro CAS: 17422-32-1
EINECS: 241-448-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=060b2e507efab53205d8b2076e08a722d2bc77ed&vid=060b2e507efab53205d8b2076e08a722d2bc77ed&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité