2,6-Dichloropyrazine ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D1867-25G D1867-5G
TCIAD1867-25GEA 238 EUR InStock
TCIAD1867-25G TCIAD1867-5G
2,6-Dichloropyrazine ≥99.0% (par GC)
2,6-Dichloropyrazine
Formule: C₄H₂Cl₂N₂
Point d'ébullition: 122°C
Point de fusion: 57…58 °C
Densité: 1,713 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006125
Numéro CAS: 4774-14-5
EINECS: 225-316-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8338b23f3d14fb90fc280984122d54fc610acf8b&vid=8338b23f3d14fb90fc280984122d54fc610acf8b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 53.0 to 56.0 deg-C
Solubility in Methanol within almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité