2,4-Dichloro-6-méthylpyrimidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D2958-25G D2958-5G
TCIAD2958-25GEA 165 EUR InStock
TCIAD2958-25G TCIAD2958-5G
2,4-Dichloro-6-méthylpyrimidine ≥98.0% (par GC)
2,4-Dichloro-6-méthylpyrimidine
Formule: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,01 g/mol
Point d'ébullition: 219°C
Point de fusion: 47 °C
Numéro MDL: MFCD00006064
Numéro CAS: 5424-21-5
EINECS: 226-563-4
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=025e1b224015d739fa151ac4786eb4a0283c2e1a&vid=025e1b224015d739fa151ac4786eb4a0283c2e1a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité