Dichloroacétonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D2510-25G D2510-500G
TCIAD2510-25GEA 72.6 EUR InStock
TCIAD2510-25G TCIAD2510-500G
Dichloroacétonitrile ≥98.0% (par GC)
Dichloroacétonitrile
Formule: C₂HCl₂N
Point d'ébullition: 112°C
Densité: 1,374 g/cm³ (11 °C)
Point d'éclair: 35°C
Numéro MDL: MFCD00040886
Numéro CAS: 3018-12-0
EINECS: 221-159-4
ONU: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ddab6f561169fa1057203eb97b344b7fe27b2a7f&vid=ddab6f561169fa1057203eb97b344b7fe27b2a7f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité