3-Chlorobenzophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: m-Chlorobenzophenone
C1775-25G C1775-500G
TCIAC1775-25GEA 46.2 EUR InStock
TCIAC1775-25G TCIAC1775-500G
3-Chlorobenzophénone ≥98.0% (par GC)
3-Chlorobenzophénone
Formule: C₁₃H₉ClO
MW: 216,67 g/mol
Point d'ébullition: 332°C
Point de fusion: 83°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009816
Numéro CAS: 1016-78-0
EINECS: 213-809-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc65adcca8938560f1316e0d361039fec902e326&vid=bc65adcca8938560f1316e0d361039fec902e326&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité