1,5-Dichloro-9,10-anthraquinone ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD0328-25GEA 50.6 EUR InStock
TCIAD0328-25G TCIAD0328-500G
1,5-Dichloro-9,10-anthraquinone ≥95.0% (par GC)
1,5-Dichloro-9,10-anthraquinone
Formule: C₁₄H₆Cl₂O₂
MW: 277,11 g/mol
Point de fusion: 245…250 °C
Numéro MDL: MFCD00001190
Numéro CAS: 82-46-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/48/01/28974801.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 248.0 to 253.0 deg-C
Solubility in hot Nitorobenzen very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité