Trichloroacétamide ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2,2-Trichloroacetamide
T0368-25G T0368-500G
TCIAT0368-25GEA 41.8 EUR InStock
TCIAT0368-25G TCIAT0368-500G
Trichloroacétamide ≥98.0% (sur base azote total)
Trichloroacétamide
Formule: C₂H₂Cl₃NO
MW: 162,4 g/mol
Point d'ébullition: 238 °C (1013 hPa)
Densité: 1,82 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008009
Numéro CAS: 594-65-0
EINECS: 209-849-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d58f68b88bc9e6c5c1492435717ae288df83ad73&vid=d58f68b88bc9e6c5c1492435717ae288df83ad73&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 140.0 to 144.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité