Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 5-clorovalérique ≥96.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

C0309-25G C0309-5G
TCIAC0309-25GEA 84.7 EUR InStock
TCIAC0309-25G TCIAC0309-5G
Acide 5-clorovalérique ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 5-clorovalérique


Formule: C₅H₉ClO₂
Point d'ébullition: 136°C
Point de fusion: 17…19 °C
Densité: 1,1832 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004415
Numéro CAS: 1119-46-6
EINECS: 214-279-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=215bee66c731de173c2a6ccca6b38c240a0e94a9&vid=215bee66c731de173c2a6ccca6b38c240a0e94a9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité