Acide 3-chloropropionique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Chloropropanoic acid
C0276-25G C0276-500G
TCIAC0276-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0276-25G TCIAC0276-500G
Acide 3-chloropropionique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-chloropropionique
Formule: C₃H₅ClO₂
MW: 108,52 g/mol
Point d'ébullition: 204 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 37…40 °C
Densité: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002764
Numéro CAS: 107-94-8
EINECS: 203-534-4
ONU: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,02159
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00ffd9383f1f7bdf99ac70a1e45dce0006e0898e&vid=00ffd9383f1f7bdf99ac70a1e45dce0006e0898e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 42.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité