Acide 6-chloro-m-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C1780-1G C1780-5G
TCIAC1780-1GEA 42.9 EUR InStock
TCIAC1780-1G TCIAC1780-5G
Acide 6-chloro-m-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 6-chloro-m-toluique
Formule: C₈H₇ClO₂
MW: 170,6 g/mol
Point de fusion: 150°C
Numéro MDL: MFCD00045798
Numéro CAS: 6342-60-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d84a1f42f98e12f2537db69391df08c2f15646e7&vid=d84a1f42f98e12f2537db69391df08c2f15646e7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité