Acide 2-chloro-3-fluorobenzoïque ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C2128-1G C2128-5G
TCIAC2128-1GEA 28.6 EUR InStock
TCIAC2128-1G TCIAC2128-5G
Acide 2-chloro-3-fluorobenzoïque ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-chloro-3-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₄ClFO₂
Numéro MDL: MFCD00973903
Numéro CAS: 102940-86-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b8fe5c116b2556e537bdff757b654c516ecd6d3&vid=0b8fe5c116b2556e537bdff757b654c516ecd6d3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité