2,6-Dichloro-4-(trifluorométhyl)aniline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAA1900-25GEA 147 EUR InStock
TCIAA1900-25G TCIAA1900-5G
2,6-Dichloro-4-(trifluorométhyl)aniline ≥98.0% (par GC)
2,6-Dichloro-4-(trifluorométhyl)aniline
Formule: C₇H₄Cl₂F₃N
MW: 230,02 g/mol
Point de fusion: 32…35 °C
Numéro MDL: MFCD00052918
Numéro CAS: 24279-39-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/94/28929994.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité