2-Chloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAC1036-5GEA 40.7 EUR InStock
TCIAC1036-5G
2-Chloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluène ≥99.0% (par GC)
2-Chloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluène
Formule: C₇H₂ClF₃N₂O₄
MW: 270,55 g/mol
Point de fusion: 60…65 °C
Numéro MDL: MFCD00007076
Numéro CAS: 392-95-0
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/82/93/28938293.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 62.0 to 64.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité