Acide 2-chloro-5-iodobenzoïque ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C2168-25G C2168-5G
TCIAC2168-25GEA 214 EUR InStock
TCIAC2168-25G TCIAC2168-5G
Acide 2-chloro-5-iodobenzoïque ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-chloro-5-iodobenzoïque
Formule: C₇H₄ClIO₂
MW: 282,46 g/mol
Numéro MDL: MFCD00079731
Numéro CAS: 19094-56-5
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8109800504f0127b6f34e3201b2796cd1f68b7c&vid=b8109800504f0127b6f34e3201b2796cd1f68b7c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité