Isocyanate de 3,4-dichlorophényle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
I0092-25G I0092-500G
TCIAI0092-25GEA 71.5 EUR InStock
TCIAI0092-25G TCIAI0092-500G
Isocyanate de 3,4-dichlorophényle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Isocyanate de 3,4-dichlorophényle
Formule: C₇H₃Cl₂NO
MW: 188,01 g/mol
Point d'ébullition: 234 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 38…41 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002017
Numéro CAS: 102-36-3
EINECS: 203-026-2
ONU: 2250
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dc0117b8462d4e2689fb13c3cd2aa9d963fbe23&vid=5dc0117b8462d4e2689fb13c3cd2aa9d963fbe23&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Butylamine Method) min. 98.0 %
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité