2,4-Dichlorobenzylamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
D1740-25G D1740-5G
TCIAD1740-25GEA 370 EUR InStock
TCIAD1740-25G TCIAD1740-5G
2,4-Dichlorobenzylamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2,4-Dichlorobenzylamine
Formule: C₇H₇Cl₂N
Point d'ébullition: 83 °C (1013 hPa)
Densité: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008109
Numéro CAS: 95-00-1
EINECS: 202-382-6
ONU: 1760
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=81af2780fc32a2835190eeba101283188b9abcbb&vid=81af2780fc32a2835190eeba101283188b9abcbb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité