2-Amino-5-chloro-3-méthylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A1931-1G A1931-5G
TCIAA1931-1GEA 51.7 EUR InStock
TCIAA1931-1G TCIAA1931-5G
2-Amino-5-chloro-3-méthylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Amino-5-chloro-3-methylpyridine
Formule: C₆H₇ClN₂
Numéro MDL: MFCD00129030
Numéro CAS: 20712-16-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=587b601ed167c77978f2e0e684ed59d48d54f430&vid=587b601ed167c77978f2e0e684ed59d48d54f430&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité