4-Amino-2-chlorophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A1496-25G A1496-5G
TCIAA1496-25GEA 51.7 EUR InStock
TCIAA1496-25G TCIAA1496-5G
4-Amino-2-chlorophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Amino-2-chlorophenol
Formule: C₆H₆ClNO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00128891
Numéro CAS: 3964-52-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d5126639f909c71de4675e1982767c2f8f2f82a&vid=8d5126639f909c71de4675e1982767c2f8f2f82a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité