3-Chlorothioanisole ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (3-Chlorophenyl)(methyl)sulphane, 3-Chlorophenyl methyl sulphide, 1-Chloro-3-(methylthio)benzene
C2070-25G C2070-5G
TCIAC2070-25GEA 79.2 EUR InStock
TCIAC2070-25G TCIAC2070-5G
3-Chlorothioanisole ≥96.0% (par GC)
3-Chlorothioanisole
Formule: C₇H₇ClS
MW: 158,65 g/mol
Point d'ébullition: 244°C
Densité: 1,206 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 106°C
Numéro MDL: MFCD00040127
Numéro CAS: 4867-37-2
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01007a503cd3132bd2db904097f596eec529aad3&vid=01007a503cd3132bd2db904097f596eec529aad3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité