Propiononitrile ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Propionitrile
P0514-25ML P0514-500ML P0514-100ML
TCIAP0514-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAP0514-25ML TCIAP0514-500ML TCIAP0514-100ML
Propiononitrile ≥99.0% (par GC)
Propiononitrile
Formule: C₃H₅N
MW: 55,08 g/mol
Point d'ébullition: 96°C
Point de fusion: –93 °C
Densité: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 13°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001948
Numéro CAS: 107-12-0
EINECS: 203-464-4
ONU: 2404
ADR: 3,II
Merck Index: 14,07827
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b00b09f22385bb28657bf06c2250c61397c162e2&vid=b00b09f22385bb28657bf06c2250c61397c162e2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité