Cuivre (I) cyanure ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Copper cyanide, Cuprous cyanide
C1952-300G C1952-25G
TCIAC1952-300GEA 33 EUR InStock
TCIAC1952-300G TCIAC1952-25G
Cuivre (I) cyanure ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Cuivre (I) cyanure
Formule: CCuN
MW: 89,56 g/mol
Point de fusion: 473°C
Densité: 2,92 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010975
Numéro CAS: 544-92-3
EINECS: 208-883-6
ONU: 1587
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,02661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43ce64b7b666092aa42260ad1ce8618b21bb6500&vid=43ce64b7b666092aa42260ad1ce8618b21bb6500&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Dark green powder to crystaline
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité