Indole-4-carbonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: 1H-Indole-4-carbonitrile4-Cyano-1H-indole4-Cyanoindole
TCIAC2083-5GEA 94.6 EUR InStock
TCIAC2083-5G TCIAC2083-1G
Indole-4-carbonitrile ≥98.0% (par GC)
Indole-4-carbonitrile
Formule: C₉H₆N₂
MW: 142,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00152045
Numéro CAS: 16136-52-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/42/28939142.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 118.0 and le 123.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité