Isophtalonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,3-Benzenedicarbonitrile, 1,3-Dicyanobenzene, Benzene-1,3-dicarbonitrile
I0158-25G I0158-250G
TCIAI0158-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAI0158-25G TCIAI0158-250G
Isophtalonitrile ≥98.0% (par GC)
Isophtalonitrile
Formule: C₈H₄N₂
MW: 128,13 g/mol
Point d'ébullition: 288 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 158…160 °C
Densité: 4,42 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: ≥ 150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001795
Numéro CAS: 626-17-5
EINECS: 210-933-7
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b048936235979ba983d356434d967522fd59faa8&vid=b048936235979ba983d356434d967522fd59faa8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité