4-Nitrophthalonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Nitrobenzene-1,2-dicarbonitrile, 4-Nitro-1,2-benzenedicarbonitrile, 4-Nitro-1,2-dicyanobenzene
N0524-25G N0524-100G
TCIAN0524-25GEA 51.7 EUR InStock
TCIAN0524-25G TCIAN0524-100G
4-Nitrophthalonitrile ≥98.0% (par GC)
4-Nitrophthalonitrile
Formule: C₈H₃N₃O₂
MW: 173,13 g/mol
Point de fusion: 144 °C
Numéro MDL: MFCD00040301
Numéro CAS: 31643-49-9
EINECS: 250-748-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc98fcee46312eaa3b226d60d1b92f25997f5e31&vid=cc98fcee46312eaa3b226d60d1b92f25997f5e31&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 142.0 to 145.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité