Benzophénone ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B0083-500G B0083-25G
TCIAB0083-500GEA 52.8 EUR InStock
TCIAB0083-500G TCIAB0083-25G
Benzophénone ≥99.0% (par GC)
Benzophénone
Formule: C₁₃H₁₀O
Point d'ébullition: 305°C
Point de fusion: 47…49 °C
Densité: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003076
Numéro CAS: 119-61-9
EINECS: 204-337-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,01098
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba0e94b5eaa4fa93c78780c50b9f45339099884d&vid=ba0e94b5eaa4fa93c78780c50b9f45339099884d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 48.0 to 50.0 deg-C
Solubility in EtOH almost transparency
Ignition residue (Sulfate) max. 0.05 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité