3'-Méthylacétophénone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methyl m-tolyl ketone, 1-(m-Tolyl)ethanone, m-Methylacetophenone, 3′-Methylacetophenone
M0191-25ML M0191-100ML
TCIAM0191-25MLEA 55 EUR InStock
TCIAM0191-25ML TCIAM0191-100ML
3'-Méthylacétophénone ≥97.0% (par GC)
3'-Méthylacétophénone
Formule: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Point d'ébullition: 219°C
Point d'éclair: 85°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008742
Numéro CAS: 585-74-0
EINECS: 209-561-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a28a876814720aa09991a0c09e575b60f9119025&vid=a28a876814720aa09991a0c09e575b60f9119025&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité