Carbonate d'éthylène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,3-Dioxa-2-cyclopentanone
E0076-25G E0076-500G
TCIAE0076-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAE0076-25G TCIAE0076-500G
Carbonate d'éthylène ≥99.0% (par GC)
Carbonate d'éthylène
Formule: C₃H₄O₃
MW: 88,06 g/mol
Point d'ébullition: 243 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 36 °C
Densité: 1,47 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 150 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005382
Numéro CAS: 96-49-1
EINECS: 202-510-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 37.0 to 39.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité