Hexadécane-16-olide ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Oxa-2-cycloheptadecanone, Hexadecanolactone, Oxacycloheptadecan-2-one, 16-Hexadecanolide
H1219-25G H1219-5G
TCIAH1219-25GEA 216 EUR InStock
TCIAH1219-25G TCIAH1219-5G
Hexadécane-16-olide ≥97.0% (par GC)
Hexadécane-16-olide
Formule: C₁₆H₃₀O₂
MW: 254,41 g/mol
Point d'ébullition: 188°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00039668
Numéro CAS: 109-29-5
EINECS: 203-662-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ea9cc81315714fde6b54f579acee6c11a1f42cc&vid=6ea9cc81315714fde6b54f579acee6c11a1f42cc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité