2-Pyrrolidone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAP0575-500GEA 34.1 EUR InStock
TCIAP0575-500G TCIAP0575-25G
2-Pyrrolidone ≥98.0% (par GC)
2-Pyrrolidone
Formule: C₄H₇NO
MW: 85,11 g/mol
Point d'ébullition: 245°C
Point de fusion: 24…26 °C
Numéro MDL: MFCD00005270
Numéro CAS: 616-45-5
Merck Index: 14,08016
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/04/28991304.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité