3-Méthylobenzophénone ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: m-Methylbenzophenone
M1247-25G M1247-5G
TCIAM1247-25GEA 89.1 EUR InStock
TCIAM1247-25G TCIAM1247-5G
3-Méthylobenzophénone ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
3-Méthylobenzophénone
Formule: C₁₄H₁₂O
MW: 196,25 g/mol
Point d'ébullition: 316°C
Point de fusion: 0…2 °C
Densité: 1,088 g/cm³ (17.5 °C)
Numéro MDL: MFCD00008535
Numéro CAS: 643-65-2
EINECS: 211-401-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b627b855f8d37162f865e7cfd670a10ddfc1c9be&vid=b627b855f8d37162f865e7cfd670a10ddfc1c9be&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité