Méthyl-3-pyridylcétone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
A0112-25G A0112-250G
TCIAA0112-25GEA 33 EUR InStock
TCIAA0112-25G TCIAA0112-250G
Méthyl-3-pyridylcétone ≥98.0% (par GC)
3-Acetylpyridine
Formule: C₇H₇NO
Point d'ébullition: 220 °C (1013 hPa)
Densité: 1,1065 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 150°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006396
Numéro CAS: 350-03-8
EINECS: 206-496-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06195
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97bc34a02b78e83382805d4b92e572196b66f0e6&vid=97bc34a02b78e83382805d4b92e572196b66f0e6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité