Phényl-3-pyridylcétone ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAB0305-25GEA 150 EUR InStock
TCIAB0305-25G TCIAB0305-5G
Phényl-3-pyridylcétone ≥99.0% (par GC)
Phényl-3-pyridylcétone
Formule: C₁₂H₉NO
MW: 183,21 g/mol
Point d'ébullition: 307°C
Point de fusion: 42 °C
Numéro MDL: MFCD00006394
Numéro CAS: 5424-19-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/23/47/28932347.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 37.0 to 40.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité