Acide 3-acétylbenzoïque ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A1652-1G A1652-5G
TCIAA1652-1GEA 192 EUR InStock
TCIAA1652-1G TCIAA1652-5G
Acide 3-acétylbenzoïque ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
3-Acetylbenzoic acid
Formule: C₉H₈O₃
Point d'ébullition: 343 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 172 °C
Densité: 1,23 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00045847
Numéro CAS: 586-42-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61edf6d26bcf1e01d8f0021a03c3a5a0ce86ffe8&vid=61edf6d26bcf1e01d8f0021a03c3a5a0ce86ffe8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 161.0 to 167.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité