Acide oxalacétique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Oxaloacetic acid, 2-Succinic acid, Oxalacetic acid
O0072-5G O0072-25G
TCIAO0072-5GEA 34.1 EUR InStock
TCIAO0072-5G TCIAO0072-25G
Acide oxalacétique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Acide oxalacétique
Formule: C₄H₄O₅
MW: 132,07 g/mol
Point d'ébullition: 310 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 182…183 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002592
Numéro CAS: 328-42-7
EINECS: 206-329-8
ONU: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 14,06909
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc8e5c5fe2f22d62519c0447051a2211e1f68bd4&vid=bc8e5c5fe2f22d62519c0447051a2211e1f68bd4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité