4,4'-Bis(diméthylamino)benzophénone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4,4′-Bis(dimethylamino)benzophenone, 4,4-Bis(dimethylamino)benzophenone, 4,4'-Di(dimethylamino)benzophenone, Michler's ketone, Bis[4-(dimethylamino)phenyl]methanone
B0481-25G B0481-500G B0481-100G
TCIAB0481-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAB0481-25G TCIAB0481-500G TCIAB0481-100G
4,4'-Bis(diméthylamino)benzophénone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4,4'-Bis(diméthylamino)benzophénone
Formule: C₁₇H₂₀N₂O
MW: 268,36 g/mol
Point d'ébullition: 428 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 172 °C
Point d'éclair: 220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008312
Numéro CAS: 90-94-8
EINECS: 202-027-5
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,06177
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2bd084b7efbb27eb705bad5e93639018bba03d4&vid=c2bd084b7efbb27eb705bad5e93639018bba03d4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 173.0 to 177.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité