3'-Nitroacétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAN0109-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAN0109-25G TCIAN0109-100G
3'-Nitroacétophénone ≥98.0% (par GC)
3'-Nitroacétophénone
Formule: C₈H₇NO₃
MW: 165,15 g/mol
Point d'ébullition: 202°C
Point de fusion: 77…78 °C
Numéro MDL: MFCD00007259
Numéro CAS: 121-89-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/07/28989207.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 77.0 to 80.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité