7-Hydroxycoumarine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
H0236-25G H0236-5G
TCIAH0236-25GEA 51.7 EUR InStock
TCIAH0236-25G TCIAH0236-5G
7-Hydroxycoumarine ≥98.0% (par GC)
7-Hydroxycoumarine
Formule: C₉H₆O₃
Point d'ébullition: 382 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 204…206 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006878
Numéro CAS: 93-35-6
EINECS: 202-240-3
Merck Index: 14,09847
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité