9,10-Anthraquinone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Anthracene-9,10-dione, Anthraquinone
A0502-25G A0502-500G
TCIAA0502-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0502-25G TCIAA0502-500G
9,10-Anthraquinone ≥98.0% (par GC)
9,10-Anthraquinone
Formule: C₁₄H₈O₂
MW: 208,22 g/mol
Point d'ébullition: 380°C
Point de fusion: 284°C
Densité: 1,419 to 1.438 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 185 °C
Numéro MDL: MFCD00001188
Numéro CAS: 84-65-1
EINECS: 201-549-0
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,00687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b08a06e493615c9382a6b8877e1de05e9c2e243&vid=6b08a06e493615c9382a6b8877e1de05e9c2e243&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité