2-Méthyl-9,10-anthraquinone ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Methylanthraquinone, 2-Methylanthracene-9,10-Dione
M0156-25G M0156-500G M0156-100G
TCIAM0156-25GEA 29.7 EUR InStock
TCIAM0156-25G TCIAM0156-500G TCIAM0156-100G
2-Méthyl-9,10-anthraquinone ≥99.0% (par GC)
2-Méthyl-9,10-anthraquinone
Formule: C₁₅H₁₀O₂
MW: 222,24 g/mol
Point d'ébullition: 236 - 238 °C (10 -rr)
Point de fusion: 171…173 °C
Densité: 1,365 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001235
Numéro CAS: 84-54-8
EINECS: 201-539-6
ADR: 9,III
Merck Index: 14,06021
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b6827fa784745139bb2ec72192e6a3a424870fa4&vid=b6827fa784745139bb2ec72192e6a3a424870fa4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 175.0 to 178.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité