1,4-Diamino-9,10-anthraquinone ≥90.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD3539-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAD3539-25G
1,4-Diamino-9,10-anthraquinone ≥90.0% (par HPLC, azote total)
1,4-Diamino-9,10-anthraquinone
Formule: C₁₄H₁₀N₂O₂
MW: 238,25 g/mol
Point de fusion: 270°C
Numéro MDL: MFCD00001224
Numéro CAS: 128-95-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/05/28980605.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Gray to Dark purple to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 90.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité