4,4'-Diméthoxybenzile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
A1028-25G A1028-5G
TCIAA1028-25GEA 114 EUR InStock
TCIAA1028-25G TCIAA1028-5G
4,4'-Diméthoxybenzile ≥98.0% (par GC)
4,4'-Diméthoxybenzile
Formule: C₁₆H₁₄O₄
Point d'ébullition: 215 - 219 °C (3 -rr)
Point de fusion: 128…131 °C
Densité: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008405
Numéro CAS: 1226-42-2
EINECS: 214-960-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22d377db000010e2f7650bb0089f95d43774eb6b&vid=22d377db000010e2f7650bb0089f95d43774eb6b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 135.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité